1,2-Dichlor-4-fluor-5-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4,5-Dichloro-2-fluoronitrobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
345660-5G
SIAL345660-5GEA
60.8
EUR
SIAL345660-5G
1,2-Dichlor-4-fluor-5-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene
Formel:
C₆H₂Cl₂FNO₂ Molecular Weight: 209,99 g/mol |
MDL:
MFCD00075330 CAS-Nummer: 2339-78-8 |