2,3,6-Trifluorphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

345725-5G
SIAL345725-5GEA 149 EUR
SIAL345725-5G
2,3,6-Trifluorphenol, Sigma-Aldrich®
2,3,6-Trifluorphenol
Formel: C₆H₃F₃O
Molecular Weight: 148,08 g/mol
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 33…37 °C
MDL: MFCD00061214
CAS-Nummer: 113798-74-6
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR