2'-Fluor-6'-(trifluormethyl)acetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
345733-1G
SIAL345733-1GEA
40
EUR
SIAL345733-1G
2'-Fluor-6'-(trifluormethyl)acetophenon, Sigma-Aldrich®
2'-Fluor-6'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₉H₆F₄O Molecular Weight: 206,14 g/mol |
MDL:
MFCD00061249 CAS-Nummer: 174013-29-7 |