2-Fluor-6-(trifluormethyl)anilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Amino-α,α,α,3-tetrafluortoluol, α,α,α,6-Tetrafluor-o-toluidin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

345814-5G
SIAL345814-5GEA 75.6 EUR
SIAL345814-5G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)anilin, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-6-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
Molecular Weight: 179,12 g/mol
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,388 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061242
CAS-Nummer: 144851-61-6
UN: 1992
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR