2-Chlor-4-hydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
346063-500MG
SIAL346063-500MGEA
95.5
EUR
SIAL346063-500MG
2-Chlor-4-hydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₅ClO₂ Molecular Weight: 156,57 g/mol |
MDL:
MFCD00052184 CAS-Nummer: 56962-11-9 |