1-(Trifluoracetyl)imidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-imidazol-1-yl)ethanone
346128-10G
SIAL346128-10GEA
84.2
EUR
SIAL346128-10G
1-(Trifluoracetyl)imidazol, Sigma-Aldrich®
1-(Trifluoracetyl)imidazol
Formel:
C₅H₃F₃N₂O Molecular Weight: 164.09 g/mol |
MDL:
MFCD00014501 CAS-Nummer: 1546-79-8 EINECS: 216-282-5 |