2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
346497-5G
SIAL346497-5GEA
68.7
EUR
SIAL346497-5G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄F₄O Molecular Weight: 192,11 g/mol |
MDL:
MFCD00061246 CAS-Nummer: 112641-20-0 |