5-Phenyl-1,3-cyclohexandion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Phenylcyclohexane-1,3-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
346578-5G
SIAL346578-5GEA
40.6
EUR
SIAL346578-5G
5-Phenyl-1,3-cyclohexandion, Sigma-Aldrich®
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione
Formel:
C₁₂H₁₂O₂ Molecular Weight: 188,23 g/mol |
MDL:
MFCD00051846 CAS-Nummer: 493-72-1 |