3-(2-Chlorphenyl)propiononitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(2-Chlorophenyl)propanenitrile
346632-1G
SIAL346632-1GEA
39.6
EUR
SIAL346632-1G
3-(2-Chlorphenyl)propiononitril, Sigma-Aldrich®
3-(2-Chlorphenyl)propiononitril
Formel:
C₉H₈ClN Molecular Weight: 165,6200 g/mol |
MDL:
MFCD00019873 CAS-Nummer: 7315-17-5 |