4-Fluor-3-nitrobenzotrifluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 4-Fluoro-3-Nitrobenzotrifluoride

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

346640-100G
SIAL346640-100GEA 54 EUR
SIAL346640-100G
4-Fluor-3-nitrobenzotrifluorid, Sigma-Aldrich®
4-Fluor-3-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Molecular Weight: 209,1 g/mol
Siedepunkt: 92 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007059
CAS-Nummer: 367-86-2
EINECS: 206-702-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR