6-Amino-1-methyluracil, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Amino-1-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
346799-25G
SIAL346799-25GEA
82.8
EUR
SIAL346799-25G
6-Amino-1-methyluracil, Sigma-Aldrich®
6-Amino-1-methyluracil
Formel:
C₅H₇N₃O₂ Molecular Weight: 141,13 g/mol |
MDL:
MFCD00075366 CAS-Nummer: 2434-53-9 EINECS: 219-422-3 |