Triethylsilylacetylen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Triethylsilylethin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
346977-5G
SIAL346977-5GEA
49.9
EUR
SIAL346977-5G
Triethylsilylacetylen, Sigma-Aldrich®
Triethylsilylacetylen
Formel:
C₈H₁₆Si Molecular Weight: 140,3 g/mol |
MDL:
MFCD00075373 CAS-Nummer: 1777-03-3 |