(Chlormethyl)dimethylphenylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
347094-10G
SIAL347094-10GEA
157
EUR
SIAL347094-10G
(Chlormethyl)dimethylphenylsilan, Sigma-Aldrich®
(Chlormethyl)dimethylphenylsilan
Formel:
C₉H₁₃ClSi |
MDL:
MFCD00040858 CAS-Nummer: 1833-51-8 EINECS: 217-392-6 |