2,6-Difluortoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,3-Difluoro-2-methylbenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

347299-5G
SIAL347299-5GEA 55.4 EUR
SIAL347299-5G
2,6-Difluortoluol, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluortoluol
Formel: C₇H₆F₂
Molecular Weight: 128,12 g/mol
Siedepunkt: 111…112 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1296 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00043898
CAS-Nummer: 443-84-5
UN: 2388
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR