4-tert-Butylcyclohexylacetat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

347736-25G
SIAL347736-25GEA 45.1 EUR
SIAL347736-25G
4-tert-Butylcyclohexylacetat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylcyclohexylacetat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₂H₂₂O₂
MDL: MFCD00019354
CAS-Nummer: 32210-23-4
EINECS: 250-954-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR