2-Chlor-3,5-difluorphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
347809-5G
SIAL347809-5GEA
404
EUR
SIAL347809-5G
2-Chlor-3,5-difluorphenol, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-3,5-difluorphenol
Formel:
C₆H₃ClF₂O Molecular Weight: 164,54 g/mol |
MDL:
MFCD00075400 CAS-Nummer: 206986-81-4 |