1-Phenylisatin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: N-Phenyl-2,3-indolindion, 1-Phenyl-1H-indol-2,3-dion, N-Phenyl-2,3-dioxoindolin, 1-Phenyl-2,3-dioxoindolin, 1-Phenyl-2,3-dihydroindol-2,3-dion, 1-Phenylindolin-2,3-dion, N-Phenyl-1H-indol-2,3-dion, N-Phenylindolin-2,3-dion, N-Phenylisatin, N-Phenyl-2,3-dihydroindol-2,3-dion, 1-Phenyl-2,3-indolindion

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

349119-1G
SIAL349119-1GEA 72.2 EUR
SIAL349119-1G
1-Phenylisatin, Sigma-Aldrich®
1-Phenylisatin
Formel: C₁₄H₉NO₂
Molecular Weight: 223,23 g/mol
Siedepunkt: 404 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 197…198 °C
MDL: MFCD00082681
CAS-Nummer: 723-89-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR