Kupfer, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

349216-70G
SIAL349216-70GEA 85.1 EUR
SIAL349216-70G
Kupfer, Sigma-Aldrich®
Copper
Formel: Cu
Molecular Weight: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595
Schmelzpunkt: 1083
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR