Platin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

349399-3.8G
SIAL349399-3.8GEA 1010 EUR
SIAL349399-3.8G
Platin, Sigma-Aldrich®
Platinum
Formel: Pt
Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1769 °C
Dichte: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR