6-Fluorindol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 6-Fluoro-1H-indole

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

349593-5G
SIAL349593-5GEA 64.9 EUR
SIAL349593-5G
6-Fluorindol, Sigma-Aldrich®
6-Fluorindol
Formel: C₈H₆FN
Molecular Weight: 135.14 g/mol
Schmelzpunkt: 72…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00056933
CAS-Nummer: 399-51-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR