1,3-Dimethyluracil, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,4-Dihydroxy-1,3-dimethylpyrimidin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
349801-5G
SIAL349801-5GEA
42.9
EUR
SIAL349801-5G
1,3-Dimethyluracil, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethyluracil
Formel:
C₆H₈N₂O₂ Molecular Weight: 140,14 g/mol |
MDL:
MFCD00038065 CAS-Nummer: 874-14-6 EINECS: 212-856-4 |