Indium, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

357065-4.5G
SIAL357065-4.5GEA 97.3 EUR
SIAL357065-4.5G
Indium, Sigma-Aldrich®
Indium
Formel: In
Molecular Weight: 114.82 g/mol
Siedepunkt: 2000
Schmelzpunkt: 156
Dichte: 7.3 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00134048
CAS-Nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR