Molybdän, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

357200-25.6G
SIAL357200-25.6GEA 98.8 EUR
SIAL357200-25.6G
Molybdän, Sigma-Aldrich®
Molybdenum
Formel: Mo
Molecular Weight: 95.94 g/mol
Siedepunkt: 3617
Schmelzpunkt: 2622
Dichte: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR