Zirkonium(IV)chlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

357405-100G 357405-10G
SIAL357405-100GEA 304 EUR
SIAL357405-100G SIAL357405-10G
Zirkonium(IV)chlorid, Sigma-Aldrich®
Zirkonium(IV)chlorid
Formel: Cl₄Zr
Siedepunkt: 3577 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 437 °C
Dichte: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011306
CAS-Nummer: 10026-11-6
EINECS: 233-058-2
UN: 2503
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10307

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR