4'-tert-Butylacetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: p-tert-Butylacetophenon, 1-(4-tert-Butylphenyl)ethanon, 4-tert-Butyl-1-acetylbenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

357642-5G
SIAL357642-5GEA 82.2 EUR
SIAL357642-5G
4'-tert-Butylacetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-tert-Butylacetophenon
Formel: C₁₂H₁₆O
Molecular Weight: 176,26 g/mol
Siedepunkt: 71…72 °C (0,09 mmHg)
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 0,9705 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00017256
CAS-Nummer: 943-27-1
EINECS: 213-399-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR