7-Methoxy-2-benzofurancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
357723-1G
SIAL357723-1GEA
42.1
EUR
SIAL357723-1G
7-Methoxy-2-benzofurancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
7-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈O₄ Molecular Weight: 192,17 g/mol |
MDL:
MFCD00060516 CAS-Nummer: 4790-79-8 |