Methylthiosalicylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 2-mercaptobenzoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
357758-25G
357758-5G
SIAL357758-25GEA
228
EUR
SIAL357758-25G
SIAL357758-5G
Methylthiosalicylat, Sigma-Aldrich®
Methylthiosalicylat
Formel:
C₈H₈O₂S |
MDL:
MFCD00060678 CAS-Nummer: 4892-02-8 |