1-Phenylimidazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

357774-1G
SIAL357774-1GEA 58.4 EUR
SIAL357774-1G
1-Phenylimidazol, Sigma-Aldrich®
1-Phenylimidazol
Formel: C₉H₈N₂
Siedepunkt: 276 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 13 °C
Dichte: 1,1397 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041204
CAS-Nummer: 7164-98-9
UN: 2384
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR