Benzo[b]thiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
357790-100G
357790-25G
357790-5G
SIAL357790-100GEA
268
EUR
SIAL357790-100G
SIAL357790-25G
SIAL357790-5G
Benzo[b]thiophen, Sigma-Aldrich®
Benzo[b]thiophen
Formel:
C₈H₆S |
MDL:
MFCD00005864 CAS-Nummer: 95-15-8 EINECS: 202-395-7 |