2-Amino-1,3-propandiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Amino-1,3-dihydroxypropan, Serinol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

357898-5G
SIAL357898-5GEA 82.5 EUR
SIAL357898-5G
2-Amino-1,3-propandiol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-1,3-propanediol
Formel: C₃H₉NO₂
Molecular Weight: 91.11 g/mol
Siedepunkt: 267
Schmelzpunkt: 91…95 °C
MDL: MFCD00051487
CAS-Nummer: 534-03-2
EINECS: 208-584-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR