Iodtrichlorid (Wijs Reagenz) ≥97%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

359122-50G
SIAL359122-50GEA 112 EUR
SIAL359122-50G
Iodtrichlorid (Wijs Reagenz) ≥97%, Sigma-Aldrich®
Iodtrichlorid (Wijs Reagenz)
Formel: ICl₃
Molecular Weight: 233,26 g/mol
Schmelzpunkt: 63 °C
Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00036291
CAS-Nummer: 865-44-1
EINECS: 212-739-8
UN: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05042

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR