(Methylthio)essigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (Methylmercapto)essigsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

359483-5ML
SIAL359483-5MLEA 57.4 EUR
SIAL359483-5ML
(Methylthio)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(Methylthio)essigsäure
Formel: C₃H₆O₂S
Molecular Weight: 106,15 g/mol
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 13…14 °C
Dichte: 1,227 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00075444
CAS-Nummer: 2444-37-3
EINECS: 219-483-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR