Cyclopropanmethylamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (Aminomethyl)cyclopropan, (Cyclopropylmethyl)amin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

359521-1ML
SIAL359521-1MLEA 51.5 EUR
SIAL359521-1ML
Cyclopropanmethylamin, Sigma-Aldrich®
Cyclopropanmethylamin
Formel: C₄H₉N
Molecular Weight: 71,12 g/mol
Siedepunkt: 84 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00037147
CAS-Nummer: 2516-47-4
EINECS: 219-737-6
UN: 2733
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR