Ammoniumdiethyldithiocarbamat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Diethyldithiocarbamidsäure Ammoniumsalz, N,N-Diethyldithiocarbamidsäure Ammoniumsalz, (Diethyldithiocarbamato-S,S')ammonium
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
359548-10G
SIAL359548-10GEA
135
EUR
SIAL359548-10G
Ammoniumdiethyldithiocarbamat, Sigma-Aldrich®
Ammoniumdiethyldithiocarbamat
Formel:
C₅H₁₄N₂S₂ Molecular Weight: 166,31 g/mol |
CAS-Nummer:
21124-33-4 EINECS: 244-224-9 |