Magnesiumbromid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

360074-10G 360074-50G
SIAL360074-10GEA 41.7 EUR
SIAL360074-10G SIAL360074-50G
Magnesiumbromid, Sigma-Aldrich®
Magnesium bromide
Formel: Br₂Mg
Schmelzpunkt: 700 °C
Dichte: 3,72 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011105
CAS-Nummer: 7789-48-2
EINECS: 232-170-9
Merck Index: 12,05695

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR