trans-Bis(triphenylphosphin)palladium(II)bromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
trans-Dibromobis(triphenylphosphine)palladium(II)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
360163-1G
SIAL360163-1GEA
95.5
EUR
SIAL360163-1G
trans-Bis(triphenylphosphin)palladium(II)bromid, Sigma-Aldrich®
trans-Bis(triphenylphosphin)palladium(II)bromid
Formel:
C₃₆H₃₂Br₂P₂Pd Molecular Weight: 792,81 g/mol |
MDL:
MFCD00134175 CAS-Nummer: 22180-53-6 |