Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol) 99,30% stabilisiert ACS, Riedel-de Haën™

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Methylglycol, Ethylenglycolmonomethylether

Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol 50 ppm

360503-1L
SIAL360503-1LEA 138 EUR
SIAL360503-1L
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol) 99,30% stabilisiert ACS, Riedel-de Haën™
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Formel: C₃H₈O₂
Molecular Weight: 76,1 g/mol
Siedepunkt: 124,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 0,964 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002867
CAS-Nummer: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN: 1188
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06118

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 99.3%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR