3-Brom-p-toluidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Brom-4-methylanilin, 4-Amino-2-bromtoluol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

360619-5G
SIAL360619-5GEA 53 EUR
SIAL360619-5G
3-Brom-p-toluidin, Sigma-Aldrich®
3-Brom-p-toluidin
Formel: C₇H₈BrN
Molecular Weight: 186,05 g/mol
Siedepunkt: 254…257 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 25…26 °C
MDL: MFCD00134176
CAS-Nummer: 7745-91-7
EINECS: 231-807-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR