4,4'-Difluorbenzhydrylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Chloro bis-(4-fluorophenyl)methane, 4,4-Difluorodiphenylmethylchloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
360724-5G
SIAL360724-5GEA
36.5
EUR
SIAL360724-5G
4,4'-Difluorbenzhydrylchlorid, Sigma-Aldrich®
4,4'-Difluorbenzhydrylchlorid
Formel:
C₁₃H₉ClF₂ Molecular Weight: 238,66 g/mol |
MDL:
MFCD00044329 CAS-Nummer: 27064-94-4 EINECS: 248-201-4 |