1,2-Dimethylnaphthalin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

360740-1G
SIAL360740-1GEA 64.4 EUR
SIAL360740-1G
1,2-Dimethylnaphthalin, Sigma-Aldrich®
1,2-Dimethylnaphthalene
Formel: C₁₂H₁₂
Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0219 g/cm³ (16.3 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004035
CAS-Nummer: 573-98-8
EINECS: 209-364-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR