Allylcyanacetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Cyanessigsäureallylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

360961-25G
SIAL360961-25GEA 128 EUR
SIAL360961-25G
Allylcyanacetat, Sigma-Aldrich®
Allylcyanacetat
Formel: C₆H₇NO₂
Molecular Weight: 125,13 g/mol
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 91 °C
MDL: MFCD00013817
CAS-Nummer: 13361-32-5
EINECS: 236-423-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR