2,5-Dimethylstyrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
361135-5G
SIAL361135-5GEA
142
EUR
SIAL361135-5G
2,5-Dimethylstyrol, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethylstyrol
Formel:
C₁₀H₁₂ Molecular Weight: 132,21 g/mol |
MDL:
MFCD00008614 CAS-Nummer: 2039-89-6 EINECS: 218-028-9 |