1-(2-Methoxyphenyl)-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Methoxyphenylthioharnstoff, N-(2-Methoxyphenyl)thioharnstoff
361321-10G
SIAL361321-10GEA 91.6 EUR
SIAL361321-10G
1-(2-Methoxyphenyl)-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
1-(2-Methoxyphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄(OCH₃))NC(S)NH₂
Molecular Weight: 182,25 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 156 °C
MDL: MFCD00022162
CAS-Nummer: 1516-37-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III