meso-2,3-Butandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
meso-2,3-Butylenglykol, (R,S)-2,3-Dihydroxybutan, (R,S)-2,3-Butylenglycol, (R,S)-2,3-Butandiol, (R,S)-2,3-Butylenglykol, meso-2,3-Butylenglycol, meso-2,3-Dihydroxybutan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
361461-10G
SIAL361461-10GEA
370
EUR
SIAL361461-10G
meso-2,3-Butandiol, Sigma-Aldrich®
meso-2,3-Butandiol
Formel:
C₄H₁₀O₂ Molecular Weight: 90,12 g/mol |
MDL:
MFCD00077669 CAS-Nummer: 5341-95-7 |