3'-Fluor-4'-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

361836-5G
SIAL361836-5GEA 51 EUR
SIAL361836-5G
3'-Fluor-4'-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
3'-Fluor-4'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉FO₂
Siedepunkt: 147…148 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 92 °C
MDL: MFCD00026219
CAS-Nummer: 455-91-4
EINECS: 207-253-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR