Diethylaluminiumchlorid 1 mol/l in Heptan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
DEAC
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
361968-100ML
SIAL361968-100MLEA
81.2
EUR
SIAL361968-100ML
Diethylaluminiumchlorid 1 mol/l in Heptan, Sigma-Aldrich®
Diethylaluminiumchlorid
Formel:
C₄H₁₀AlCl Molecular Weight: 120,56 g/mol |
MDL:
MFCD00000459 CAS-Nummer: 96-10-6 EINECS: 202-477-2 |