2-tert-Butylanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-(tert-Butyl)aniline

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

362220-25G
SIAL362220-25GEA 113 EUR
SIAL362220-25G
2-tert-Butylanilin, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Molecular Weight: 149,24 g/mol
Siedepunkt: 234 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,9542 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00130023
CAS-Nummer: 6310-21-0
EINECS: 228-634-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR