Methyl-trans-3-methoxyacrylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl trans-3-methoxyacrylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
362379-100ML
SIAL362379-100MLEA
101
EUR
SIAL362379-100ML
Methyl-trans-3-methoxyacrylat, Sigma-Aldrich®
Methyl-trans-3-methoxyacrylat
Formel:
C₅H₈O₃ Molecular Weight: 116,1152 g/mol |
MDL:
MFCD00128206 CAS-Nummer: 5788-17-0 EINECS: 412-900-4 |