4-Chlor-2-fluor-5-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
362417-5G
SIAL362417-5GEA
93.2
EUR
SIAL362417-5G
4-Chlor-2-fluor-5-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-2-fluor-5-nitrotoluol
Formel:
C₇H₅ClFNO₂ Molecular Weight: 189,57 g/mol |
MDL:
MFCD00134231 CAS-Nummer: 18349-11-6 EINECS: 242-225-9 |