2-Fluor-5-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
362654-5G
SIAL362654-5GEA
22.3
EUR
SIAL362654-5G
2-Fluor-5-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-5-nitrobenzoesäure
Formel:
C₇H₄FNO₄ Molecular Weight: 185,11 g/mol |
MDL:
MFCD00134238 CAS-Nummer: 7304-32-7 |